7-Metoxiindol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 7-Methoxy-1H-indole, Indol-7-yl methyl ether
OR1441-5G OR1441-25G
APOSOR1441-5GEA 56.7 EUR
APOSOR1441-5G APOSOR1441-25G
7-Metoxiindol 98%
7-Metoxiindol
Formula: C₉H₉NO
MW: 147,18 g/mol
Pto. Ebullición: 108…110 °C/0,3mmHg
Densidad: 1,126 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00047203
Núm. CAS: 3189-22-8
EINECS: 221-690-1