Methyl-3-(4-hydroxyphenyl)acrylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 3-(4-hydroxyphenyl)acrylate, Methyl 4-hydroxycinnamate
OR14414-100G OR14414-25G OR14414-5G
APOSOR14414-100GEA 179 EUR
APOSOR14414-100G APOSOR14414-25G APOSOR14414-5G
Methyl-3-(4-hydroxyphenyl)acrylate
Methyl-3-(4-hydroxyphenyl)acrylate
Formula: C₁₀H₁₀O₃
MW: 178,1846 g/mol
Pto. de fusión: 137…141 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00157167
Núm. CAS: 3943-97-3