Methyl-5-bromosalicylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 5-bromo-2-hydroxybenzoate
OR14417-25G OR14417-5G OR14417-100G
APOSOR14417-25GEA 48 EUR
APOSOR14417-25G APOSOR14417-5G APOSOR14417-100G
Methyl-5-bromosalicylate
Methyl-5-bromosalicylate
Formula: C₈H₇BrO₃
MW: 231,05 g/mol
Pto. de fusión: 61…65 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016460
Núm. CAS: 4068-76-2
EINECS: 223-776-4