Methyl-4H-thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 4H-thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylate
OR1442-1G OR1442-5G
APOSOR1442-1GEA 116 EUR
APOSOR1442-1G APOSOR1442-5G
Methyl-4H-thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylate 98%
Methyl-4H-thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylate
Formula: C₈H₇NO₂S
MW: 181,2117 g/mol
Pto. de fusión: 143…145 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06797484
Núm. CAS: 82782-85-2