3-Hidroxi-4-nitrobenzoato de metilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 3-hydroxy-4-nitrobenzoate
OR14421-5G OR14421-25G
APOSOR14421-5GEA 21.9 EUR
APOSOR14421-5G APOSOR14421-25G
3-Hidroxi-4-nitrobenzoato de metilo 97%
3-Hidroxi-4-nitrobenzoato de metilo
Formula: C₈H₇NO₅
MW: 197.15 g/mol
Pto. de fusión: 92 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016997
Núm. CAS: 713-52-0