2-Amino-5-ethylthio-1,3,4-thiadiazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR14426-25G OR14426-5G
APOSOR14426-25GEA 299 EUR
APOSOR14426-25G APOSOR14426-5G
2-Amino-5-ethylthio-1,3,4-thiadiazole
2-Amino-5-ethylthio-1,3,4-thiadiazole
Formula: C₄H₇N₃S₂
Pto. de fusión: 133…136 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040401
Núm. CAS: 25660-70-2
EINECS: 247-169-9