4H-Furo[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic acid methylester 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 4H-furo[3,2-b]pyrrole-5-carboxylate
OR1443-1G OR1443-5G OR1443-10G
APOSOR1443-1GEA 112 EUR
APOSOR1443-1G APOSOR1443-5G APOSOR1443-10G
4H-Furo[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic acid methylester 95%
4H-Furo[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic acid methylester
Formula: C₈H₇NO₃
MW: 165,15 g/mol
Pto. de fusión: 138…140 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06797487
Núm. CAS: 77484-99-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III