1-(3-Methoxy-4-nitrophenyl)-1-ethanone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3'-Methoxy-4'-nitroacetophenone
OR14436-1G OR14436-250MG
APOSOR14436-1GEA 97.3 EUR
APOSOR14436-1G APOSOR14436-250MG
1-(3-Methoxy-4-nitrophenyl)-1-ethanone
1-(3-Methoxy-4-nitrophenyl)-1-ethanone
Formula: C₉H₉NO₄
MW: 195,18 g/mol
Pto. de fusión: 71…73 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075788
Núm. CAS: 22106-39-4