2-Methyl-3-furohydrazide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Methyl-3-furoic hydrazide
OR14440-1G OR14440-5G
APOSOR14440-1GEA 183 EUR
APOSOR14440-1G APOSOR14440-5G
2-Methyl-3-furohydrazide
2-Methyl-3-furohydrazide
Formula: C₆H₈N₂O₂
MW: 140.14 g/mol
Pto. de fusión: 153…154 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01330023
Núm. CAS: 315672-60-7