4,5-Dibenzyl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4,5-Dibenzyl-3-thio-4H-1,2,4-triazole
OR14452-250MG OR14452-50MG
APOSOR14452-250MGEA 26.1 EUR
APOSOR14452-250MG APOSOR14452-50MG
4,5-Dibenzyl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
4,5-Dibenzyl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
Formula: C₁₆H₁₅N₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00837917
Núm. CAS: 83673-68-1