4-Isobutyl-5-phenyl-4H-1,2,4-triazol-3-ylhydrosulphide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Isobutyl-5-phenyl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
OR14462-1G
APOSOR14462-1GEA 180 EUR
APOSOR14462-1G
4-Isobutyl-5-phenyl-4H-1,2,4-triazol-3-ylhydrosulphide 95%
4-Isobutyl-5-phenyl-4H-1,2,4-triazol-3-ylhydrosulphide
Formula: C₁₂H₁₅N₃S
MW: 233,34 g/mol
Pto. de fusión: 187…189 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05134110
Núm. CAS: 26029-10-7