Methyl-3,5-dichloro-4-methoxybenzenecarboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 3,5-dichloro-4-methoxybenzoate
OR14469-10G OR14469-1G OR14469-5G
APOSOR14469-10GEA 894 EUR
APOSOR14469-10G APOSOR14469-1G APOSOR14469-5G
Methyl-3,5-dichloro-4-methoxybenzenecarboxylate
Methyl-3,5-dichloro-4-methoxybenzenecarboxylate
Formula: C₉H₈Cl₂O₃
MW: 235,07 g/mol
Pto. de fusión: 74…77 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017189
Núm. CAS: 24295-27-0