4-(4-Chlorophenyl)-4-oxo-2-pyrrolidin-1-ylbutanoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR14472-1G OR14472-250MG
APOSOR14472-1GEA 0 EUR
APOSOR14472-1G APOSOR14472-250MG
4-(4-Chlorophenyl)-4-oxo-2-pyrrolidin-1-ylbutanoic acid
4-(4-Chlorophenyl)-4-oxo-2-pyrrolidin-1-ylbutanoic acid
Formula: C₁₄H₁₆ClNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00954911
Núm. CAS: 139084-68-7