2-[(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)thio]benzoic acid 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR1448-1G OR1448-5G OR1448-25G
APOSOR1448-1GEA 185 EUR
APOSOR1448-1G APOSOR1448-5G APOSOR1448-25G
2-[(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)thio]benzoic acid 95+%
2-[(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)thio]benzoic acid
Formula: C₁₃H₁₂N₂O₄S
Pto. de fusión: 129…130 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00203074
Núm. CAS: 110284-79-2