Furan-2-sulphonyl chloride 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Furan-2-sulphonylchloride
OR14486-1G OR14486-250MG
APOSOR14486-1GEA 493 EUR
APOSOR14486-1G APOSOR14486-250MG
Furan-2-sulphonyl chloride 97+%
Furan-2-sulphonyl chloride
Formula: C₄H₃ClO₃S
MW: 166,58 g/mol
Pto. Ebullición: 79…81 °C/10mmHg
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD06658968
Núm. CAS: 52665-48-2
UN: 3265
ADR: 8,III