2-Methylquinoline-6-carboxylic acid 99%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR14488-100G
OR14488-25G
OR14488-5G
APOSOR14488-100GEA
98.6
EUR
APOSOR14488-100G
APOSOR14488-25G
APOSOR14488-5G
2-Methylquinoline-6-carboxylic acid 99%
2-Methylquinoline-6-carboxylic acid
Formula:
C₁₁H₉NO₂ Pto. de fusión: 250 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00748504 Núm. CAS: 635-80-3 |