6-(Hydroxymethyl)-2-methylquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Methylquinoline-6-methanol
OR14489-1G OR14489-5G
APOSOR14489-1GEA 192 EUR
APOSOR14489-1G APOSOR14489-5G
6-(Hydroxymethyl)-2-methylquinoline
6-(Hydroxymethyl)-2-methylquinoline
Formula: C₁₁H₁₁NO
MW: 173,215 g/mol
Pto. de fusión: 136…139 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659066
Núm. CAS: 108166-02-5