Ethyl-5-(2-furyl)isoxazole-3-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR1450-100MG OR1450-250MG OR1450-500MG OR1450-2.5G OR1450-5G
APOSOR1450-100MGEA 61.1 EUR
APOSOR1450-100MG APOSOR1450-250MG APOSOR1450-500MG APOSOR1450-2.5G APOSOR1450-5G
Ethyl-5-(2-furyl)isoxazole-3-carboxylate
Ethyl-5-(2-furyl)isoxazole-3-carboxylate
Formula: C₁₀H₉NO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06797477
Núm. CAS: 33545-40-3