3,4-Dihydro-2H-chromen-2-ylmethanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR14501-1G OR14501-250MG
APOSOR14501-1GEA 249 EUR
APOSOR14501-1G APOSOR14501-250MG
3,4-Dihydro-2H-chromen-2-ylmethanol 95%
3,4-Dihydro-2H-chromen-2-ylmethanol
Formula: C₁₀H₁₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06658990
Núm. CAS: 83278-86-8