5-Bromo-1H-indazole-3-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR14502-1G OR14502-250MG OR14502-5G
APOSOR14502-1GEA 66.7 EUR
APOSOR14502-1G APOSOR14502-250MG APOSOR14502-5G
5-Bromo-1H-indazole-3-carboxylic acid
5-Bromo-1H-indazole-3-carboxylic acid
Formula: C₈H₅BrN₂O₂
MW: 241,0400 g/mol
Pto. de fusión: 290…292 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05663979
Núm. CAS: 1077-94-7