2-Amino-5-hydroxymethylpyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Amino-5-pyridinemethanol, 6-Amino-3-pyridinemethanol, 2-Amino-5-(hydroxymethyl)pyridine, 2-Aminopyridine-5-methanol, (6-Aminopyridin-3-yl)methanol, (6-Amino-3-pyridyl)methanol
OR14503-1G OR14503-250MG
APOSOR14503-1GEA 65.4 EUR
APOSOR14503-1G APOSOR14503-250MG
2-Amino-5-hydroxymethylpyridine 97%
2-Amino-5-hydroxymethylpyridine
Formula: C₆H₈N₂O
MW: 124,14 g/mol
Pto. de fusión: 113…120 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659089
Núm. CAS: 113293-71-3