Pyridine-2-carboxamidoxime
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR14504-25G OR14504-5G
APOSOR14504-25GEA 62.5 EUR
APOSOR14504-25G APOSOR14504-5G
Pyridine-2-carboxamidoxime
Pyridine-2-carboxamidoxime
Formula: C₆H₇N₃O
Pto. de fusión: 120…124 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00085159
Núm. CAS: 1772-01-6