5-Hexen-1-ol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
OR14506-5G
OR14506-1G
OR14506-25G
APOSOR14506-5GEA
24.8
EUR
APOSOR14506-5G
APOSOR14506-1G
APOSOR14506-25G
5-Hexen-1-ol 97%
5-Hexen-1-ol
Formula:
C₆H₁₂O Pto. Ebullición: 152…155 °C Pto. de fusión: < –20 °C Densidad: 0,834 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 47 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002981 Núm. CAS: 821-41-0 EINECS: 212-477-4 UN: 2924 ADR: 3+8,III |