5-Cloro-1-pentino 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR14511-25G OR14511-5G
APOSOR14511-25GEA 120 EUR
APOSOR14511-25G APOSOR14511-5G
5-Cloro-1-pentino 98%
5-Cloro-1-pentino
Formula: C₅H₇Cl
MW: 102,56 g/mol
Pto. Ebullición: 67…69 °C/145mmHg
Densidad: 0,968 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 15 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00001014
Núm. CAS: 14267-92-6
EINECS: 238-159-5
UN: 1993
ADR: 3,II