D(-)-(Pirrolidin-1-il)metanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: D-Prolinol, (2R)-pyrrolidin-2-ylmethanol, D(-)-Prolinol
OR14514-25G OR14514-5G OR14514-100G
APOSOR14514-25GEA 40.6 EUR
APOSOR14514-25G APOSOR14514-5G APOSOR14514-100G
D(-)-(Pirrolidin-1-il)metanol 95%
D(-)-(Pirrolidin-1-il)metanol
Formula: C₅H₁₁NO
MW: 101,1 g/mol
Pto. Ebullición: 74…76 °C/2mmHg
Densidad: 1,025 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 86 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064321
Núm. CAS: 68832-13-3