N-Boc-L-prolinol
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-prolinol, 1-Boc-2-(S)-pyrrolidinemethanol, (S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-pyrrolidinemethanol, (S)-1-Boc-2-pyrrolidinemethanol, N-Boc-L-Prolinol
OR14516-100G
OR14516-25G
OR14516-5G
APOSOR14516-100GEA
53.8
EUR
APOSOR14516-100G
APOSOR14516-25G
APOSOR14516-5G
N-Boc-L-prolinol
N-Boc-L-prolinol
Formula:
C₁₀H₁₉NO₃ MW: 201.27 g/mol Pto. Ebullición: 150 °C/4mmHg Pto. de fusión: 62…64 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00066232 Núm. CAS: 69610-40-8 |