Methyl (2-chloromethyl)oxazole-4-carboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR1452-1G OR1452-250MG
APOSOR1452-1GEA 62.5 EUR
APOSOR1452-1G APOSOR1452-250MG
Methyl (2-chloromethyl)oxazole-4-carboxylate 97%
Methyl (2-chloromethyl)oxazole-4-carboxylate
Formula: C₆H₆ClNO₃
Pto. de fusión: 72…76 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660133
Núm. CAS: 208465-72-9
UN: 3261
ADR: 8,III