3-(Bromomethyl)benzaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR1453-1G OR1453-250MG OR1453-5G
APOSOR1453-1GEA 98.6 EUR
APOSOR1453-1G APOSOR1453-250MG APOSOR1453-5G
3-(Bromomethyl)benzaldehyde 97%
3-(Bromomethyl)benzaldehyde
Formula: C₈H₇BrO
MW: 199.05 g/mol
Pto. de fusión: 49…51 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06797497
Núm. CAS: 82072-23-9
UN: 3261
ADR: 8 III