(S)-(+)-4-Benzyl-3-propionyl-2-oxazolidinone
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (4S)-(+)-4-Benzyl-3-propionyl-2-oxazolidinone, (S)-4-Benzyl-3-propionyloxazolidin-2-one
OR14533-25G
APOSOR14533-25GEA 75.4 EUR
APOSOR14533-25G
(S)-(+)-4-Benzyl-3-propionyl-2-oxazolidinone
(S)-(+)-4-Benzyl-3-propionyl-2-oxazolidinone
Formula: C₁₃H₁₅NO₃
MW: 233,27 g/mol
Pto. de fusión: 42…44 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00269688
Núm. CAS: 101711-78-8