(R)-(-)-4-Benzyl-3-propionyl-2-oxazolidinone 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR14534-10G OR14534-25G
APOSOR14534-10GEA 75.4 EUR
APOSOR14534-10G APOSOR14534-25G
(R)-(-)-4-Benzyl-3-propionyl-2-oxazolidinone 97%
(R)-(-)-4-Benzyl-3-propionyl-2-oxazolidinone
Formula: C₁₃H₁₅NO₃
MW: 233,2631 g/mol
Pto. de fusión: 44…46 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00269687
Núm. CAS: 131685-53-5