2-Chloro-N-fmoc-L-phenylalanine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR14542-1G OR14542-25G OR14542-5G
APOSOR14542-1GEA 0 EUR
APOSOR14542-1G APOSOR14542-25G APOSOR14542-5G
2-Chloro-N-fmoc-L-phenylalanine 97%
2-Chloro-N-fmoc-L-phenylalanine
Formula: C₂₄H₂₀ClNO₄
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00797578
Núm. CAS: 198560-41-7