2-Bromo-N-fmoc-L-phenylalanine
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Fmoc-Phe(2-Br)-OH
OR14554-1G OR14554-5G
APOSOR14554-1GEA 33.5 EUR
APOSOR14554-1G APOSOR14554-5G
2-Bromo-N-fmoc-L-phenylalanine
2-Bromo-N-fmoc-L-phenylalanine
Formula: C₂₄H₂₀BrNO₄
MW: 466.331 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01311743
Núm. CAS: 220497-47-2