4,5-Methylenedioxy-2-nitrocinnamic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-(6-Nitro-1,3-benzodioxol-5-yl)acrylic acid
OR1456-25G OR1456-5G
APOSOR1456-25GEA 734 EUR
APOSOR1456-25G APOSOR1456-5G
4,5-Methylenedioxy-2-nitrocinnamic acid
4,5-Methylenedioxy-2-nitrocinnamic acid
Formula: C₁₀H₇NO₆
MW: 237,17 g/mol
Pto. de fusión: 280 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00063250
Núm. CAS: 6315-90-8