N-Boc-3-methyl-L-phenylalanine
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Boc-Phe(3-Me)-OH
OR14568-5G
APOSOR14568-5GEA 115 EUR
APOSOR14568-5G
N-Boc-3-methyl-L-phenylalanine
N-Boc-3-methyl-L-phenylalanine
Formula: C₁₅H₂₁NO₄
MW: 279,336 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01862944
Núm. CAS: 114873-06-2