N-Boc-4-methyl-L-phenylalanine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Boc-p-Me-Phe-OH, Boc-Phe(4-Me)-OH
OR14572-5G
APOSOR14572-5GEA 79.9 EUR
APOSOR14572-5G
N-Boc-4-methyl-L-phenylalanine
N-Boc-4-methyl-L-phenylalanine
Formula: C₁₅H₂₁NO₄
MW: 279,336 g/mol
Pto. de fusión: 84…88 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01317027
Núm. CAS: 80102-26-7