Boc-4-methyl-D-phenylalanine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Boc-D-Phe(4-Me)-OH, Boc-p-Me-D-Phe-OH
OR14573-5G
APOSOR14573-5GEA 126 EUR
APOSOR14573-5G
Boc-4-methyl-D-phenylalanine 98%
Boc-4-methyl-D-phenylalanine
Formula: C₁₅H₂₁NO₄
MW: 279,336 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01317726
Núm. CAS: 80102-27-8