Boc-2-nitro-L-phenylalanine
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(2-nitrophenyl)propanoic acid, Boc-Phe(2-NO₂)-OH, 2-Nitro-L-phenylalanine, N-BOC protected
OR14576-1G
OR14576-5G
APOSOR14576-1GEA
92.8
EUR
APOSOR14576-1G
APOSOR14576-5G
Boc-2-nitro-L-phenylalanine
Boc-2-nitro-L-phenylalanine
Formula:
C₁₄H₁₈N₂O₆ MW: 310.31 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01317708 Núm. CAS: 185146-84-3 |