(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(4-nitrophenyl)propanoic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR14584-100G OR14584-25G
APOSOR14584-100GEA 0 EUR
APOSOR14584-100G APOSOR14584-25G
(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(4-nitrophenyl)propanoic acid 98%
(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(4-nitrophenyl)propanoic acid
Formula: C₁₄H₁₈N₂O₆
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00038128
Núm. CAS: 33305-77-0
EINECS: 251-450-1