Fmoc-Tic-OH
Proveedor: Apollo Scientific
|
|
OR14589-100G
OR14589-25G
APOSOR14589-100GEA
197
EUR
APOSOR14589-100G
APOSOR14589-25G
Fmoc-Tic-OH
Fmoc-Tic-OH
Formula:
C₂₅H₂₁NO₄ Pto. de fusión: 129…132 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00144368 Núm. CAS: 136030-33-6 |