Methyl-3-iodo-1H-indole-6-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR1459-1G OR1459-250MG OR1459-500MG OR1459-5G
APOSOR1459-1GEA 353 EUR
APOSOR1459-1G APOSOR1459-250MG APOSOR1459-500MG APOSOR1459-5G
Methyl-3-iodo-1H-indole-6-carboxylate 95%
Methyl-3-iodo-1H-indole-6-carboxylate
Formula: C₁₀H₈INO₂
MW: 301,09 g/mol
Pto. de fusión: 150 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06797504
Núm. CAS: 850374-98-0