Fmoc-D-Tic-OH
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR14590-100G OR14590-25G OR14590-5G
APOSOR14590-100GEA 0 EUR
APOSOR14590-100G APOSOR14590-25G APOSOR14590-5G
Fmoc-D-Tic-OH
Fmoc-D-Tic-OH
Formula: C₂₅H₂₁NO₄
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00144345
Núm. CAS: 130309-33-0