Boc-3-(1-naphthyl)-L-alanine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR14594-25G OR14594-5G
APOSOR14594-25GEA 0 EUR
APOSOR14594-25G APOSOR14594-5G
Boc-3-(1-naphthyl)-L-alanine 98%
Boc-3-(1-naphthyl)-L-alanine
Formula: C₁₈H₂₁NO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00085377
Núm. CAS: 55447-00-2