Fmoc-3-(1-naphthyl)-L-alanine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Fmoc-1-Nal-OH
OR14596-10G OR14596-5G
APOSOR14596-10GEA 207 EUR
APOSOR14596-10G APOSOR14596-5G
Fmoc-3-(1-naphthyl)-L-alanine 98%
Fmoc-3-(1-naphthyl)-L-alanine
Formula: C₂₈H₂₃NO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00151914
Núm. CAS: 96402-49-2