N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-(2-naphthyl)-L-alanine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR14598-25G OR14598-5G
APOSOR14598-25GEA 112 EUR
APOSOR14598-25G APOSOR14598-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-(2-naphthyl)-L-alanine
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-(2-naphthyl)-L-alanine
Formula: C₁₈H₂₁NO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00079671
Núm. CAS: 58438-04-3