N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-(2-naphthyl)-D-alanine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR14599-25G OR14599-5G OR14599-100G
APOSOR14599-25GEA 157 EUR
APOSOR14599-25G APOSOR14599-5G APOSOR14599-100G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-(2-naphthyl)-D-alanine
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-(2-naphthyl)-D-alanine
Formula: C₁₈H₂₁NO₄
Pto. de fusión: 95…100 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00076900
Núm. CAS: 76985-10-9