2-Bromo-6-formilpiridina 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Bromopyridine-2-carboxaldehyde, 6-Bromopyridine-2-carbaldehyde, 6-Bromo-2-pyridinecarboxaldehyde
OR1460-25G OR1460-100G
APOSOR1460-25GEA 55.1 EUR
APOSOR1460-25G APOSOR1460-100G
2-Bromo-6-formilpiridina 95%
2-Bromo-6-formilpiridina
Formula: C₆H₄BrNO
MW: 186,01 g/mol
Pto. de fusión: 79…85 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02683546
Núm. CAS: 34160-40-2