Fmoc-3-(2-naphthyl)-D-alanine 99%
Proveedor: Apollo Scientific
OR14601-1G OR14601-25G OR14601-5G
APOSOR14601-1GEA 0 EUR
APOSOR14601-1G APOSOR14601-25G APOSOR14601-5G
Fmoc-3-(2-naphthyl)-D-alanine 99%
Fmoc-3-(2-naphthyl)-D-alanine
Formula: C₂₈H₂₃NO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00077044
Núm. CAS: 138774-94-4