Fmoc-3,4-dichloro-L-phenylalanine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Fmoc-Phe(3,4-DiCl)-OH, (S)-2-((((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(3,4-dichlorophenyl)propanoic acid, 3,4-Dichloro-L-phenylalanine, N-FMOC protected
OR14608-5G OR14608-1G
APOSOR14608-5GEA 255 EUR
APOSOR14608-5G APOSOR14608-1G
Fmoc-3,4-dichloro-L-phenylalanine 95%
Fmoc-3,4-dichloro-L-phenylalanine
Formula: C₂₄H₁₉Cl₂NO₄
MW: 456,33 g/mol
Pto. de fusión: 122 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00273473
Núm. CAS: 177966-59-5