N-Fmoc-4-iodo-D-phenylalanine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Fmoc-D-Phe(4-I)-OH
OR14613-5G
APOSOR14613-5GEA 82.8 EUR
APOSOR14613-5G
N-Fmoc-4-iodo-D-phenylalanine
N-Fmoc-4-iodo-D-phenylalanine
Formula: C₂₄H₂₀INO₄
MW: 513,331 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00672557
Núm. CAS: 205526-29-0