(2-Chloro-3-pyridinyl)methanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Chloro-3-pyridinemethanol, (2-chloropyridin-3-yl)methanol, 2-Chloro-3-pyridinylmethanol
OR1462-100G
APOSOR1462-100GEA 140 EUR
APOSOR1462-100G
(2-Chloro-3-pyridinyl)methanol 97%
(2-Chloro-3-pyridinyl)methanol
Formula: C₆H₆ClNO
MW: 143,57 g/mol
Pto. de fusión: 54…55 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01935961
Núm. CAS: 42330-59-6